Merck
377953
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxide
Synonim(y):
2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane, Ethylene glycol chlorophosphate
Wybierz wielkość
5 G
681,00 zł
681,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
681,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H4ClO3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.48
Beilstein:
606582
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
681,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
zanieczyszczenia
<10% 2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane
współczynnik refrakcji
n20/D 1.45 (lit.)
bp
89-91 °C/0.8 mmHg (lit.)
mp
12-14 °C (neat) (lit.)
gęstość
1.55 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
ClP1(=O)OCCO1
InChI
1S/C2H4ClO3P/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2
Klucz InChI
SBMUNILHNJLMBF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxide (COP) is a cyclic chlorophosphate reagent[1] that can be prepared from 2-chloro-1,3,2-dioxaphospholane by reacting with molecular oxygen [2].
2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxide is used in esterification reactions for cyclic phosphate synthesis, also reacts with phenyl grignard reagents. [3] [4]
Zastosowanie
2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxide may be used in the synthesis of:
  • 2-methacryloyloxyethylphosphorylcholine[5]
  • miltefosine (hexadecylphosphocholine, MT) analogs[6]
  • phosphoric acid 2-trimethylamino-ethyl ester undec-10-enyl ester[7]
  • uridine nucleolipid, (2′,3′-O-16-hentriacontanyliden-uridine-5′-phosphocholine, PUPC)[8]
  • adenosine nucleoamphiphile, (2′,3′-O-16-hentriacontanyliden-adenosine-5′-phosphocholine, PAPC)[8]
  • structurally related phospholipids which are either conformationally restricted or flexible[9]
  • phosphatidylcholines[10][11]
Reactant for:
  • Synthesis of amino-functionalized hybrid hydrocarbon/fluorocarbon double-chain phospholipid
  • Synthesis of UV-polymerizable lipids via Chabrier reaction
  • Syntheses of block copolymers of poly(aliphatic ester) with clickable polyphosphoester
  • Imprinting molecular recognition sites on multiwalled carbon nanotubes surface for electrochemical detection of insulin in real samples
  • Synthesis of a zwitterionic silane
  • Synthesis of a core-shell-corona micelle stabilized by reversible cross-linkage for intracellular drug delivery
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Phospholipid based polymer as drug release coating for cardiovascular device.
Xu J-P, et al.
Eur. Polymer J., 40(2), 291-298 (2004)
Journal of the American Chemical Society, 115, 6600-6600 (1993)
Zwitterionic SAMs that resist nonspecific adsorption of protein from aqueous buffer.
Holmlin RE, et al.
Langmuir, 17(9) (2001)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2521-2521 (1993)
Nucleophilic transformations of cyclic phosphate triesters
Nissan A et al.
Tetrahedron Letters, 45, 8003-8006 (2004)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?