Przejdź do
E23704
Ethyl dichlorophosphate
96%
Synonim(y):
Ethyl phosphorodichloridate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
1447,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OP(O)Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.94
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
216-099-0
MDL number:
Assay:
96%
1447,50 zł
Cena katalogowa1930,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
60-65 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/C2H5Cl2O2P/c1-2-6-7(3,4)5/h2H2,1H3
InChI key
YZBOZNXACBQJHI-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D91632P22389D206555
description
96%
description
97%
description
≥95%
description
99%
assay
96%
assay
97%
assay
≥95%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
60-65 °C/10 mmHg (lit.)
bp
60 °C/2 mmHg (lit.)
bp
241-243 °C (lit.)
bp
314-316 °C/272 mmHg (lit.)
density
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.412 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.296 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
refractive index
n20/D 1.523 (lit.)
refractive index
n20/D 1.55 (lit.)
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)