Kluczowe dokumenty
436186
Sodium hexafluoroacetylacetonate
97%
Synonim(y):
1,1,1,5,5,5-heksafluoroacetyloacetonian sodu, Heksafluoroacetyloaceton sodu, Heksafluoroacetyloacetonian sodu
Wybierz wielkość
766,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
766,00 zł
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
core: sodium
ciąg SMILES
[Na+].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H2F6O2.Na/c6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1,12H;/q;+1/p-1/b2-1-;
Klucz InChI
AWUDPEKDPFGDOP-ODZAUARKSA-M
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?