Przejdź do
323489
Silver acetylacetonate
98%
Synonim(y):
2,4-Pentanedione silver derivative, Ag(acac)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
391,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
1012,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3COCH=C(O-)CH3]Ag
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.98
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
239-568-1
MDL number:
391,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
form
solid
reaction suitability
core: silver
mp
100 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Ag]
InChI
1S/C5H8O2.Ag/c1-4(6)3-5(2)7;/h3,6H,1-2H3;/q;+1/p-1/b4-3-;
InChI key
CHACQUSVOVNARW-LNKPDPKZSA-M
General description
Silver acetylacetonate, also known as the 2,4-pentanedione silver derivative, is a faint brown metal-organic compound commonly used as a precursor in the production of silver-based catalysts and nanoparticles. Its moderate solubility in organic and polymer solvents makes it particularly suitable for incorporation into composite materials and thin-film applications.
Application
Ag(acac) can be used in the preparation of silver based catalysts and nanoparticles for potential applications in electronics, optoelectronics, and surface enhanced Raman spectroscopy.
Silver acetylacetonate serves as a key precursor
  • In the synthesis of perfluorodecanethiol-stabilized silver nanocrystals via arrested precipitation in supercritical CO .
  • In the laser reduction in liquid (LRL) method to synthesize CuAg alloy nanoparticles with tunable bimetallic structures and compositions for catalytic applications.
  • In the atmospheric pressure metal organic chemical vapor deposition process to supply silver for the catalytic growth of Ag-doped ZnO nanostructures.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
208248523038393541
description
98%
description
98%
description
≥99.98% trace metals basis
description
99.99% trace metals basis
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
assay
98%
assay
98%
assay
≥99.98% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
100 °C (dec.) (lit.)
mp
190-193 °C (lit.)
mp
249-252 °C (lit.)
mp
196-198 °C (dec.) (lit.)
reaction suitability
core: silver
reaction suitability
core: aluminum
reaction suitability
core: platinum
reaction suitability
core: gallium, reagent type: catalyst
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)