Merck
435996
Sigma-Aldrich
Tin(II) tetrafluoroborate solution
50 wt. % in H2O
About This Item
Wzór liniowy:
Sn(BF4)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.32
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
liquid
stężenie
50 wt. % in H2O
gęstość
1.67 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[SnH2++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Zastosowanie
Employed in metal plating.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Prod. Finish., 58, 175-175 (1993)