For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
432369
Dimer acid, hydrogenated
average Mn ~570
Synonim(y):
Fatty acids, C18 -unsatd., dimers, hydrogenated, Hydrogenated C36 dimer fatty acid
Wybierz wielkość
551,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
551,00 zł
Polecane produkty
Formularz
liquid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn ~570
zanieczyszczenia
<1 wt. % monomer
<2 wt. % trimer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.477 (lit.)
lepkość
8,000 mPa.s(25 °C)(lit.)
liczba kwasowa
190‑198 mg KOH/g
liczba jodowa
<10
temp. przejścia
pour point ~0 °C
gęstość
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
572.0 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
300 °C - open cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?