Merck
840527P
Avanti
Hydrogenated DGDG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonim(y):
Digalaktozylodiacyloglicerole (roślinne, uwodornione)
Wybierz wielkość
5 MG
1710,00 zł
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1710,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H96O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
949.30
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (840527P-10MG)
pkg of 1 × 5 mg (840527P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1COC(O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O)O
InChI
1S/C51H96O15/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-42(53)61-36-39(64-43(54)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)37-62-50-49(60)47(58)45(56)41(66-50)38-63-51-48(59)46(57)44(55)40(35-52)65-51/h39-41,44-52,55-60H,3-38H2,1-2H3/t39-,40-,41-,
Klucz InChI
LDQFLSUQYHBXSX-SIGZKIDOSA-N
Opis ogólny
Digalaktozylodiacyloglicerol (DGDG) to galaktozyloglicerolipid, który jest głównym składnikiem lipidowym w błonie tylakoidowej chloroplastów liści. Jest on również obecny w owocach, ziarnach i korzeniach.[1] DGDG jest syntetyzowany z monogalaktozylodiacyloglicerolu (MGDG) przez enzym syntazy DGDG DGD1.[2]
Działania biochem./fizjol.
Digalaktozyldiacyloglicerol (DGDG) wraz z monogalaktozyldiacyloglicerolem (MGDG) bierze udział w biogenezie błon chloroplastów i fotosyntezie. DGDG i MGDG są odpowiedzialne za wchłanianie białek do chloroplastu.[2]
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (840527P-5MG i 840527P-10MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The digalactosyldiacylglycerol (DGDG) synthase DGD1 is inserted into the outer envelope membrane of chloroplasts in a manner independent of the general import pathway and does not depend on direct interaction with monogalactosyldiacylglycerol synthase for DGDG biosynthesis
Froehlich J E, et al.
The Journal of biological chemistry, 276(34), 31806-31812 (2001)
The galactolipid monogalactosyldiacylglycerol (MGDG) contributes to photosynthesis-related processes in Arabidopsis thaliana
Aronsson H
Plant signaling & behavior, 3(12), 1093-1095 (2008)
Digestion of plant monogalactosyldiacylglycerol and digalactosyldiacylglycerol in rat alimentary canal
Sugawara T and Miyazawa T
The Journal of Nutritional Biochemistry, 11(3), 147-152 (2000)