Kluczowe dokumenty
431338
Ammonium cerium(IV) nitrate
99.99%
Synonim(y):
Ceric ammonium nitrate
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.99%
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
zanieczyszczenia
≤0.05% insol. dil. H2SO4
<100 ppm total metallic impurities
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.01%
phosphate (PO43-): ≤0.02%
ślady kationów
Fe: ≤0.005%
ciąg SMILES
N.N.[Ce+4].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ce.2HNO3.4NO3.2H3N/c;6*2-1(3)4;;/h;2*(H,2,3,4);;;;;2*1H3/q+4;;;4*-1;;
Klucz InChI
WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Cechy i korzyści
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?