Kluczowe dokumenty
225193
Sodium 3-nitrobenzenesulfonate
98%
Synonim(y):
3-Nitrobenzenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
rozpuszczalność
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow to yellow
grupa funkcyjna
nitro
sulfonic acid
ciąg SMILES
[Na+].[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H5NO5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Klucz InChI
LJRGBERXYNQPJI-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?