Key Documents
427659
3-Chloro-2,4,5,6-tetrafluoropyridine
98%
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
tw
118-121 °C (lit.)
gęstość
1.609 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1nc(F)c(Cl)c(F)c1F
InChI
1S/C5ClF4N/c6-1-2(7)3(8)5(10)11-4(1)9
Klucz InChI
UXUZMYHSICIOQT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup