Merck
427543
Sigma-Aldrich
4-Acetoxy-3-methoxycinnamaldehyde, predominantly trans
95%
Wybierz wielkość
5 G
196,00 zł
196,00 zł
Cena katalogowa280,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
196,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2C6H3(OCH3)CH=CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
196,00 zł
Cena katalogowa280,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
>0 (vs air)
Próba
95%
zanieczyszczenia
2.46 wt. % diethyl ether
mp
97-100 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ester
ciąg SMILES
COc1cc(\C=C\C=O)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C12H12O4/c1-9(14)16-11-6-5-10(4-3-7-13)8-12(11)15-2/h3-8H,1-2H3/b4-3+
Klucz InChI
VEKAJHBFBMWJKI-ONEGZZNKSA-N
Opis ogólny
4-acetoksy-3-metoksycynamaldehyd jest pochodną cynamaldehydu. Jest to organiczny budulec przydatny w syntezie chemicznej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1