Merck
C80687
Sigma-Aldrich
trans-Cinnamaldehyde
97%
Synonim(y):
trans-3-Phenyl-2-propenal
Wybierz wielkość
25 G
205,00 zł
500 G
228,00 zł
1 KG
403,00 zł
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
205,00 zł
500 G
228,00 zł
1 KG
403,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
Beilstein:
1071571
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
4.6 (vs air)
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.622 (lit.)
bp
250-252 °C (lit.)
mp
−9-−4 °C (lit.)
gęstość
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H/b7-4+
Klucz InChI
KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Zastosowanie
trans-Cinnamaldehyde has been used:
  • To synthesize trans-cinnamaldehyde -β-cyclodextrin complex, an antimicrobial edible coating which can increase the shelf life of fresh-cut fruits.[1][2][3][4]
It can be used:
  • As a precursor to synthesize functionalized furans.[5]
  • For the synthesis of hydrocinnamyl alcohol by hydrogenation catalyzed by SBA-15-supported copper–chromium mixed oxide nanoparticles (CuCr/SBA-15).[6]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enhancing the performance of SBA-15-supported copper catalysts by chromium addition for the chemoselective hydrogenation of trans-cinnamaldehyde.
Dragoi B, et al.
Catalysis Science & Technology, 3(9), 2319-2329 (2013)
Multilayered antimicrobial edible coating and its effect on quality and shelf-life of fresh-cut pineapple (Ananas comosus).
Mantilla N, et al.
LWT--Food Science and Technology, 51(1), 37-43 (2013)
A Facile One-Pot Synthesis of Amino Furans Using Trans-Cinnamaldehyde in the Presence of Nucleophilic Isocyanides.
Asghari S and Qandalee M
Acta Chimica Slovenica, 54(3), 341-350 (2007)
Development of a multilayered antimicrobial edible coating for shelf-life extension of fresh-cut cantaloupe (Cucumis melo L.) stored at 4 C.
Marti?on ME, et al.
LWT--Food Science and Technology, 56(2), 341-350 (2014)
Improved multilayered antimicrobial alginate-based edible coating extends the shelf life of fresh-cut watermelon (Citrullus lanatus).
Sipahi RE, et al.
LWT--Food Science and Technology, 51(1), 9-15 (2013)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf