Kluczowe dokumenty
427160
Poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene)
average Mw ~400,000, average Mn ~130,000, pellets
Synonim(y):
PVDF-HFP
About This Item
Polecane produkty
Formularz
pellets
Poziom jakości
wskaźnik szybkości płynięcia
3.5-7.5 g/10 min (230°C/12.5kg)
masa cząsteczkowa
average Mn ~130,000
average Mw ~400,000
udarność
12-20 ft-lb/in. (Izod, ASTM D 256, notched)
stała dielektryczna
9.4-10.6, 100 Hz (ASTM D 150)
twardość
65-70 (Shore D, ASTM D 2240)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.41
lepkość
23,000-27,000 poise(230 °C) (100 sec-1; typical)(lit.)
temp. przejścia
brittleness temperature -62 °C (ASTM 2800)
Tm 140-145 °C (ASTM D 3418)
gęstość
1.77 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
FC(F)=C.FC(F)=C(F)C(F)(F)F
Klucz InChI
OQMIRQSWHKCKNJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
It can be used to prepare superhydrophobic polymer nanocomposites. For example, PVDF-HFP- SiO2 composite can be used to enhance the thermochromism in regioregular poly(3-hexylthiophene), P3HT.
It can also be used to prepare lead-free piezoelectric flexible polymer composites for nanogenerators. PVDF-HFP can be preferred over other polymer matrices because of its higher solubility, greater free volume, and better mechanical strength.
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.