Merck
427187
Sigma-Aldrich
Poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene)
pellets
Synonim(y):
PVDF-HFP
About This Item
Wzór liniowy:
(-CH2CF2-)x[-CF2CF(CF3)-]y
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
pellets
wskaźnik szybkości płynięcia
4-10 g/10 min (230°C/12.5kg)
stała dielektryczna
11.38, 100 Hz (ASTM D 750)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407
lepkość
20,000-25,000 poise(230 °C) (100 sec-1)(lit.)
temp. przejścia
Tm 135-140 °C (ASTM D 3418)
gęstość
1.78 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
FC(F)=C.FC(F)=C(F)C(F)(F)F
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Wire and cable coatings, flexible and corrosion-resistant tubing, and liners for pipes and tanks.
Cechy i korzyści
Excellent thermal stability, chemical and abrasion resistance, impervious to UV degradation, self-extinguishing and retains properties on aging. Improved flexibility at subzero temperatures, stress crack resistance and elongation to break over poly(vinylidene fluoride).
Postać fizyczna
Crystalline, thermoplastic copolymer.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.