Merck
425710
Sigma-Aldrich
Samarium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Synonim(y):
Samarium(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid samarium(III) salt
About This Item
Wzór liniowy:
Sm(SO3CF3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
597.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
przydatność reakcji
core: samarium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
[Sm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Sm/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
DDCWGUIPLGMBPO-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
A water-tolerant Lewis acid used in the Aldol reaction of silyl enol ethers with aldehydes.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Journal of Organic Chemistry, 59, 3590-3590 (1994)