423459
Deuterium oxide
"100%", 99.96 atom % D
Synonim(y):
Heavy water, Water-d2
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
czystość izotopowa
99.96 atom % D
Postać
liquid
opakowanie
pk of 10 × 1 mL
metody
NMR: suitable
tw
101.4 °C (lit.)
mp
3.8 °C (lit.)
ciąg SMILES
[2H]O[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a NMR solvent.
- Preparation of β-deuterated alcohols.
- For the adsorption of neutrons in atomic reactors.
- Deuterium transfer agent in combination with hexamethyldisilane in the preparation of 1,2-dideuterioalkenes from alkynes.
wyposażenie dodatkowe
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3