Merck
422754
Sigma-Aldrich
3-Decyn-1-ol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5C≡CCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
bp
130-131 °C/22 mmHg (lit.)
gęstość
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CCCCCCC#CCCO
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-6,9-10H2,1H3
Klucz InChI
YGEQBZUDPQQIFI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Decyn-1-ol jest pierwotną pochodną alkoholu homo-propargilowego.[1] Stwierdzono, że powstaje podczas izomeryzacji 2-decyn-1-olu w obecności soli sodowej 1,3-diaminopropanu.[2] Jego toksyczność została oceniona na zielonej aldze Pseudokirchneriella subcapitata pod względem wartości EC50 (mediana stężenia skutecznego) i NOEC (poziom bez obserwowanego efektu).[1] Ulega półuwodornieniu w obecności katalizatora Lindlar, tworząc cis-3-decen-1-ol.[3]
Zastosowanie
3-Decyn-1-ol może być stosowany w następujących badaniach:
  • Jako materiał wyjściowy w syntezie 3′-deoksyrybolaktonów.[4]
  • Jako materiał wyjściowy w syntezie(Z)-3-decen-1-olu przez uwodornienie nad niklem P-2.[5]
  • Jako odczynnik w syntezie 9-decynoinianu metylu.[6]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of 3'-Deoxyribolactones using a Hydrolysis-Induced Lactonization Cascade Reaction of Epoxy Cyanohydrins.
Vugts DJ, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2008(8), 1336-1339 (2008)
Miriam F Cooperband et al.
Journal of chemical ecology, 38(1), 52-62 (2012-01-17)
A male-produced pheromone that attracts both males and females was identified for the European woodwasp, Sirex noctilio, a serious pest of pine trees. Males displayed excitatory behaviors when placed in groups, and were attracted to the odors from males that
The rearrangement of isomeric linear decyn-1-ols by reaction with the sodium salt of 1, 3-diaminopropane.
Macaulay SR.
Canadian Journal of Chemistry, 58(23), 2567-2572 (1980)
Seiji Itoh et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 66(7), 1591-1596 (2002-09-13)
Both the (17R)- and (17S)-isomers of volicitin, which is contained in the oral secretion of the beet armyworm and induces corn seedlings to emit a blend of volatile compounds to attract the natural enemy of the herbivore, were synthesized via
Chung Yuan Chen et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, 14(1), 181-186 (2011-11-23)
The present study evaluates the toxicity of 34 propargylic alcohols, including primary, primary homo-, secondary, and tertiary alcohols, based on their effects on phytoplankton. A closed-system algal toxicity test was applied because the closed-system technique presents more realistic concentration-response relationships