Przejdź do
87197
1-Tetradecyne
≥97.0%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11C≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.36
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-139-6
Beilstein/REAXYS Number:
1746546
MDL number:
Assay:
≥97.0%
Form:
liquid
assay
≥97.0%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.440
density
0.790 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC#C
InChI
1S/C14H26/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h1H,4-14H2,2H3
InChI key
DZEFNRWGWQDGTR-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)