Przejdź do
244384
1-Decyne
98%
Synonim(y):
Octylacetylene, n-Octylacetylene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
146,00 zł
124,10 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
498,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7C≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39010414
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
212-132-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1236372
Assay:
98%
Form:
liquid
124,10 zł
Cena katalogowa146,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
bp
174 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
density
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCC#C
InChI
1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h1H,4-10H2,2H3
InChI key
ILLHQJIJCRNRCJ-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Decyne has been used to stabilize ruthenium nanoparticles by forming ruthenium-vinylidene interfacial bonds.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
545449
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
-
density
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
174 °C (lit.)
bp
-
mp
−44 °C (lit.)
mp
-
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
118.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
764-93-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)