Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 422,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C≡CCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-550-7
Beilstein/REAXYS Number:
1735967
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
422,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
bp
154-157 °C (lit.)
density
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC#CCCO
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h6H,4-5H2,1H3
InChI key
IDYNOORNKYEHHO-UHFFFAOYSA-N
General description
Inhibiting effect of 3-pentyn-1-ol on the corrosion of iron in 1M HCl has been investigated. Reaction of 3-pentyn-1-ol with Fe3(CO)12 in CH3OH/KOH solution yields closed trinuclear hydridic complex (μ-H)Fe3(CO)9(μ3-η3-[H3CCC(CH2)(CH2)CO]).
Application
3-Pentyn-1-ol was used in the synthesis of 4,4-bis(1-methyl-1H-indol-3-yl)pentan-1-ol.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 98% | description 99% |
| assay 97% | assay 97% | assay 98% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| bp 154-157 °C (lit.) | bp 154-155 °C (lit.) | bp 63-65 °C/100 mmHg (lit.) | bp 134-137 °C (lit.) |
| density 0.912 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.904 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.89 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.834 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
129.2 °F - closed cup
flash_point_c
54 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?