Przejdź do
545430
3-Octyn-1-ol
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
333,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3C≡CCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
238-986-1
MDL number:
Assay:
97%
333,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4569 (lit.)
density
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCC#CCCO
InChI
1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-4,7-8H2,1H3
InChI key
LRZGRGVRZSDRTK-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Octyn-1-ol is a homopropargylic alcohol that can be prepared from 3-butyn-1-ol and 1-bromobutane.
Application
3-Octyn-1-ol may be used in the preparation of:
  • (3Z)-octen-1-ol
  • 7-octyn-1-ol
  • 3-cis-octenoic acid
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
127280525898496839
description
97%
description
96%
description
97%
description
96%
assay
97%
assay
96%
assay
97%
assay
96%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.4569 (lit.)
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
density
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
allyl, hydroxyl
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)