Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 172,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 412,00 zł |
Informacje o tej pozycji
172,00 zł
vapor pressure
0.13 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
365 °C
potency
8191 mg/kg LD50, oral (Rat), >2250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-7.9 % (v/v)
kinematic viscosity
2.5 cSt(25 °C)
bp
210-215 °C/1013 hPa
mp
-37 °C
transition temp
flash point 107 °C
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)CCCC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| density 1.09 g/cm3 at 20 °C | density 1.09 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.007 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.096 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
| form liquid | form - | form - | form - |
| bp 210-215 °C/1013 hPa | bp 96-103 °C/15 mmHg (lit.) | bp 156 °C/20 mmHg (lit.) | bp 67 °C/18 mmHg (lit.) |
| mp -37 °C | mp - | mp - | mp - |
| kinematic viscosity 2.5 cSt(25 °C) | kinematic viscosity - | kinematic viscosity - | kinematic viscosity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glutaran dimetylu
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109.00 °C - closed cup