Przejdź do
8.20366
trans-1,2-cykloheksanodiol
for synthesis
Synonim(y):
trans-1,2-Cyclohexanediol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
353,00 zł
264,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H10-1,2-(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
215-956-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
264,75 zł
Cena katalogowa353,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
4 hPa ( 110 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
autoignition temp.
360 °C
bp
231-233 °C
mp
100-103 °C (External MSDS)
transition temp
flash point 134 °C (External MSDS)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](CCCC1)O
InChI
1S/C6H12O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-8H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
InChI key
PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 100 °C
Melting range (upper value): ≤ 104 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1417128.41088560286
assay
≥98.0% (GC)
assay
98%
assay
≥97.0% (acidimetric)
assay
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
bp
231-233 °C
bp
-
bp
-
bp
-
mp
100-103 °C (External MSDS)
mp
101-104 °C (lit.)
mp
220-221 °C
mp
160 °C (lit.)
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-1,2-cykloheksanodiol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c