Merck
421642
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-Acetyl-4-benzyl-2-oxazolidinone
99%
Wybierz wielkość
5 G
637,00 zł
637,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
637,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
637,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +110°, c = 1 in methanol
mp
104-106 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
CC(=O)N1[C@H](COC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO3/c1-9(14)13-11(8-16-12(13)15)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-8H2,1H3/t11-/m0/s1
Klucz InChI
YMVGXIZVSPMNPD-NSHDSACASA-N
Zastosowanie
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)