Przejdź do
298352
(1S)-(−)-2,10-Camphorsultam
98%
Synonim(y):
(−)-10,2-Camphorsultam, (−)-exo-10,2-Bornanesultam, (1S,5R)-10,10-Dimethyl-3-thia-4-azatricyclo[5.2.1.01,5]decane 3,3-dioxide, [3aS-(3aα,6α,7aβ)]-hexahydro-8,8-dimethyl-3H-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole-2,2-dioxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
697,00 zł
522,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.31
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
83811
522,75 zł
Cena katalogowa697,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]19/D −32°, c = 5 in chloroform
mp
181-183 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@]3(CS(=O)(=O)N[C@@H]3C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H17NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7-8,11H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-,10-/m1/s1
InChI key
DPJYJNYYDJOJNO-NQMVMOMDSA-N
General description
(1S,2R,4R)-(−)-2,10-Camphorsultam may be employed as a chiral probe for the optical resolution by HPLC and X-ray crystallographic determination of the absolute stereochemistry of carboxylic acids.
Application
(1S)-(−)-2,10-Camphorsultam may be used in the asymmetric synthesis of (S)- and (R)-N-Fmoc-S-trityl-α-methylcysteine. It may be used as proton source in the synthesis of chiral α,γ-substituted γ-butyrolactones.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
48949235605PHL82496
description
98%
description
0.2 g/mL in 0.1 M phosphate buffer, 96%
description
≥95.0% (T)
description
phyproof® Reference Substance
assay
98%
assay
96%
assay
≥95.0% (T)
assay
≥90.0% (GC)
form
solid
form
-
form
-
form
crystals
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
mp
181-183 °C (lit.)
mp
90-94 °C (lit.)
mp
-
mp
62-63 °C (lit.)
optical activity
[α]19/D −32°, c = 5 in chloroform
optical activity
[α]22/D +20°, c = 1 in methanol
optical activity
[α]20/D −91±3°, c = 0.5% in chloroform
optical activity
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)