Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 393,00 zł |
Informacje o tej pozycji
393,00 zł
Quality Segment
assay
≥99% trace metals basis
form
rod
reaction suitability
core: zirconium
resistivity
40 μΩ-cm, 20°C
diam.
6.35 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
density
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI key
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description rod, diam. 6.35 mm, ≥99% trace metals basis | description foil, 15mm disks, thickness 0.01mm, 99.2% | description wire reel, 10m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.2% | description foil, 0.5m coil, thickness 0.5mm, annealed, 99.2% |
| form rod | form foil | form wire | form foil |
| assay ≥99% trace metals basis | assay 99.2% | assay 99.2% | assay ≥99.2% |
| density 6.5 g/mL at 25 °C (lit.) | density 6.5 g/mL at 25 °C (lit.) | density 6.5 g/mL at 25 °C (lit.) | density 6.5 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 4377 °C (lit.) | bp 4377 °C (lit.) | bp 4377 °C (lit.) | bp 4377 °C (lit.) |
| mp 1852 °C (lit.) | mp 1852 °C (lit.) | mp 1852 °C (lit.) | mp 1852 °C (lit.) |
| resistivity 40 μΩ-cm, 20°C | resistivity 40 μΩ-cm, 20°C | resistivity 40 μΩ-cm, 20°C | resistivity 40 μΩ-cm, 20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zirconium
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?