Przejdź do
356867
Cobalt
foil, thickness 0.1 mm, 99.95% trace metals basis
Synonim(y):
Cobalt element, Cobalt-59
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2.2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
8.8 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3530,00 zł
3000,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Co
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.93
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141710
EC Number:
231-158-0
MDL number:
eCl@ss:
38190601
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.95% trace metals basis
form
foil
composition
Co
reaction suitability
core: cobalt
resistivity
6.24 μΩ-cm, 20°C
thickness
0.1 mm
bp
2900 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
catalysts
metallization
SMILES string
[Co]
InChI
1S/Co
InChI key
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
2.2 g = 50 × 50 mm; 8.8 g = 100 × 100 mm
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF54298233GF44764993GF29251953
Cobalt foil, 8mm disks, thickness 0.015mm, 99.9%
GF54298233
Cobalt
Cobalt foil, 25mm disks, thickness 0.05mm, as rolled, 99.9%
GF44764993
Cobalt
Cobalt foil, 50x50mm, thickness 1.0mm, as rolled, 99.9%
GF29251953
Cobalt
description
foil, thickness 0.1 mm, 99.95% trace metals basis
description
foil, 8mm disks, thickness 0.015mm, 99.9%
description
foil, 25mm disks, thickness 0.05mm, as rolled, 99.9%
description
foil, 50x50mm, thickness 1.0mm, as rolled, 99.9%
assay
99.95% trace metals basis
assay
99.9%
assay
99.9%
assay
99.90%
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
bp
2900 °C (lit.)
bp
2900 °C (lit.)
bp
2900 °C (lit.)
bp
2900 °C (lit.)
resistivity
6.24 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.24 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.24 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.24 μΩ-cm, 20°C
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
thickness
0.1 mm
thickness
-
thickness
-
thickness
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cobalt
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-48-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)