Merck
418625
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium difluorotriphenylstannate
97%
Synonim(y):
Tetrabutylammonium difluorotriphenyltin
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)4N[(C6H5)3SnF2]
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
630.48
Beilstein:
8668854
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
192-193 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.F[Sn-](F)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H36N.3C6H5.2FH.Sn/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;3*1-2-4-6-5-3-1;;;/h5-16H2,1-4H3;3*1-5H;2*1H;/q+1;;;;;;+1/p-2
Klucz InChI
ODMXVCNGZGLSRS-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Reactant for:
  • Reaction with K tert-butoxide to give disilylated fluorosilylenoid for subsequent self-condensation to fluorodisilanyl anion
  • Cross-coupling reactions with vinyl and aryl triflates
  • Cocatalyst in phase-transfer fluorination of alkyl halides and sulfonates
  • Used as a nucleophilic fluorinating agent
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges