Merck
416843
Sigma-Aldrich
Methyl-13C trifluoromethane sulfonate
98 atom % 13C
Synonim(y):
Methyl-13C triflate
Wybierz wielkość
1 G
1240,00 zł
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1240,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CF3SO313CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % 13C
Próba
97% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.328 (lit.)
bp
94-99 °C (lit.)
gęstość
1.459 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[13CH3]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3/i1+1
Klucz InChI
OIRDBPQYVWXNSJ-OUBTZVSYSA-N
Cechy i korzyści
13C analog of the powerful methylating agent, methyl triflate.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
98.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
37 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)