Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2780,00 zł 2363,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CD3NH2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
71.53
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 99 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
solid
2363,00 zł
Cena katalogowa2780,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
isotopic purity
99 atom % 13C, 99 atom % D
assay
99% (CP)
form
solid
mp
232-234 °C (lit.)
mass shift
M+4
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.[2H][13C]([2H])([2H])N
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1+1D3;
InChI key
NQMRYBIKMRVZLB-SPZGMPHYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?