Merck
639257
Sigma-Aldrich
Iodomethane-13C,d2
≥98 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonim(y):
Methyl Iodide-13C,d2
Wybierz wielkość
1 G
2190,00 zł
5 G
1962,00 zł
2190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
2190,00 zł
5 G
1962,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H13CD2I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
2190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
≥98 atom % 13C
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥99% (CP)
zawiera
copper as stabilizer
bp
42 °C (lit.)
mp
-66.5 °C
gęstość
2.327 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
agriculture
environmental
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H][13CH]([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1D2
Klucz InChI
INQOMBQAUSQDDS-WGVGGRBOSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)