For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
416835
4-Phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
technical grade
Wybierz wielkość
175,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
175,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Formularz
solid
mp
202-203.5 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
Cl[H].C1CC(=CCN1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H13N.ClH/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11;/h1-6,12H,7-9H2;1H
Klucz InChI
POGWXTJNUCZEPR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)