Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2980,00 zł
composition
Rh, 57-60% (approx.)
Quality Segment
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst
sustainability
Sustainability features
SMILES string
[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/16CO.6Rh/c16*1-2;;;;;;
InChI key
SZQABOJVTZVBHE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Rh 57-60 % (approx.) | description 98% | description 97% | description foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.05mm, as rolled, x-ray quality, 99.9% |
| reaction suitability reagent type: catalyst, core: rhodium | reaction suitability reagent type: catalyst, core: chromium | reaction suitability reagent type: catalyst, core: rhodium | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| sustainability Greener Alternative Product | sustainability - | sustainability - | sustainability - |
| greener alternative product characteristics Catalysis | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - |
| composition Rh, 57-60% (approx.) | composition - | composition - | composition - |
| greener alternative category | greener alternative category - | greener alternative category - | greener alternative category - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?