Merck
41609
Sigma-Aldrich
(R)-(4-Fluorophenyl)oxirane
technical, ≥90.0% (GC)
Synonim(y):
(R)-4-Fluorostyrene oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7FO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.14
Beilstein:
4350328
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical
Próba
≥90.0% (GC)
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CO2
InChI
1S/C8H7FO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2/t8-/m0/s1
Klucz InChI
ICVNPQMUUHPPOK-QMMMGPOBSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
72.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)