Merck
415715
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14N2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +24°, c = 1 in H2O
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl.Cl.N[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H/t7-;;/m0../s1
Klucz InChI
STZHBULOYDCZET-KLXURFKVSA-N
Zastosowanie
This diamine and its antipode are important building blocks in the synthesis of pharmaceuticals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
5-Hydroxytryptamine receptor subtypes.
S J Peroutka
Annual review of neuroscience, 11, 45-60 (1988-01-01)
Langlois, M. et al.
Synthetic Communications, 22, 1895-1895 (1992)
5-HT3 receptors.
G J Kilpatrick et al.
Medicinal research reviews, 10(4), 441-475 (1990-10-01)