Merck
343609
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Methyl p-tolyl sulfoxide
99%
Synonim(y):
(+)-(R)-sulfotlenek 4-tolu metylu, (+)-Sulfotlenek p-tolu metylu, 1-metylo-4-[(R)-metylosulfinylo]benzen, Sulfotlenek metylu(R)-4-metylofenylu
Wybierz wielkość
1 G
1710,00 zł
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1710,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4S(O)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.23
Beilstein:
2040677
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]20/D +145°, c = 2 in acetone
czystość optyczna
ee: 99% (HPLC)
mp
73-75 °C (lit.)
grupa funkcyjna
sulfoxide
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(C)=O
InChI
1S/C8H10OS/c1-7-3-5-8(6-4-7)10(2)9/h3-6H,1-2H3/t10-/m1/s1
Klucz InChI
FEVALTJSQBFLEU-SNVBAGLBSA-N
Opis ogólny
(R)-(+)-sulfotlenek p-tolilu metylu może być użyty do przygotowania(R)-(+)-benzoesanu 3,5-dimetoksy-6-[8-okso-9-(p-tolilosulfinylo) nonylo] metylu, półproduktu do syntezy(R)-lasiodiplodyny.[1] Jego aniony ulegają reakcji addycji z nitronami, tworząc optycznie czynne a-podstawione N-hydroksyloaminy.[2] (R)-(+)-metylosulfotlenek p-tolilu reaguje również z O-mesitylosulfonylohydroksyloaminą(MSH), tworząc (-)-(R)-S-metylo-S-p-tolilosulfoksyminę.[3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chemistry of sulfoxides and related compounds. XLIX. Synthesis of optically active sulfoximines from optically active sulfoxides.
Johnson CR, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 39(16), 2458-2459 (1974)
Asymmetric synthesis of orsellinic acid type macrolides: The example of lasiodiplodin.
Solladie G, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 1(3), 187-198 (1990)
The reaction of nitrones with (R)-(+)-methyl p-tolyl sulfoxide anion; asymmetric synthesis of optically active secondary amines.
Murahashi S-I, et al.
Tetrahedron Letters, 34(16), 2645-2648 (1993)