Merck
108898
Sigma-Aldrich
4-Nitro-o-phenylenediamine
98%
Synonim(y):
1,2-Diamino-4-nitrobenzene
Wybierz wielkość
5 G
187,00 zł
100 G
575,00 zł
187,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
187,00 zł
100 G
575,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H3(NH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.14
Beilstein:
608106
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39030501
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba:
98%
187,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
199-201 °C (lit.)
rozpuszczalność
1 N HCl: ethanol, 1:1: soluble 50 mg/mL
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H,7-8H2
Klucz InChI
RAUWPNXIALNKQM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Nitro-o-phenylenediamine was used to study the in vitro activation of 4-nitro-o-phenylenediamine into a potent mutagen in Salmonella typhimurium strain TA98 [1].
Działania biochem./fizjol.
4-Nitro-o-phenylenediamine is a direct-acting mutagen[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J M Gentile et al.
Mutation research, 250(1-2), 79-86 (1991-09-01)
Chlorophyllin, the sodium and copper salt of chlorophyll, chlorophyll a, and chlorophyll b were tested for their ability to inhibit the mutagenic activity of the direct-acting mutagen 4-nitro-o-phenylenediamine (NOP) and its plant-activated mutagenic enhancement. All three forms of chlorophyll were
Nahid Mashkouri Najafi et al.
Analytica chimica acta, 714, 82-88 (2012-01-17)
Herein, ultrasound-assisted emulsification microextraction (USAEME) and dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) methods based on applying low-density organic solvents have been critically compared for the speciation of inorganic selenium, Se(IV) (selenite) and Se(VI) (selenate) in environmental water samples by gas chromatography-flame ionization
Marcos Felipe de Oliveira Galvão et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 233, 960-970 (2017-10-17)
Emissions from burning of biomass in the Amazon region have adverse effects on the environment and human health. Herein, particulate matter (PM) emitted from biomass burning in the Amazon region during two different periods, namely intense and moderate, was investigated.
Y H Shon et al.
Journal of ethnopharmacology, 77(1), 103-109 (2001-08-03)
Extracts from Phellinus linteus, Phellinus igniarius, and Agrocybe cylindracea have been tested for their antimutagenic properties against direct-acting mutagens [4-nitro-o-phenylenediamine (NPD) and sodium azide (NaN(3))] and indirect-acting mutagens [2-aminofluorene (2-AF) and benzo[a]pyrene (B[a]P)], using the Salmonella typhimurium tester strains TA
Talat Baran et al.
International journal of biological macromolecules, 161, 1559-1567 (2020-08-14)
Removal of organic pollutants such as aromatic nitro compounds and dyes from wastewaters is very significant for environment, and the best strategy is their reduction/degradation in the presence of a metal catalyst. In this study, a new palladium nanocatalyst (GA-Sch-Pd)