Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3COCOCH2COOC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.27
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-769-6
Beilstein/REAXYS Number:
1781766
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.418 (lit.)
bp
110-111 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−7-−6 °C (lit.)
density
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20O4/c1-10(2,3)14-8(12)7-9(13)15-11(4,5)6/h7H2,1-6H3
InChI key
CLPHAYNBNTVRDI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.418 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index n20/D 1.457 (lit.) |
| density 0.966 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density 1.009 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form solid | form solid | form liquid |
| mp −7-−6 °C (lit.) | mp 65-67 °C (lit.) | mp 206-209 °C (lit.) | mp −15 °C (lit.) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?