Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 270,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 918,00 zł |
Informacje o tej pozycji
270,00 zł
form
liquid
Quality Segment
contains
≤650 ppm MEHQ as inhibitor
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
density
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCC(COCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C.C=CC(=O)OCC(COCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
InChI
1S/C28H34O13.C25H32O12/c1-7-21(29)36-15-27(16-37-22(30)8-2,17-38-23(31)9-3)13-35-14-28(18-39-24(32)10-4,19-40-25(33)11-5)20-41-26(34)12-6;1-6-19(27)33-14-24(11-26,15-34-20(28)7-2)12-32-13-25(16-35-21(29)8-3,17-36-22(30)9-4)18-37-23(31)10-5/h7-12H,1-6,13-20H2;6-10,26H,1-5,11-18H2
InChI key
WDCLDIHFVMMPSW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description contains ≤650 ppm MEHQ as inhibitor | description technical grade | description technical grade | description 99% |
| density 1.155 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
| form liquid | form powder | form solid | form - |
| contains ≤650 ppm MEHQ as inhibitor | contains - | contains - | contains - |
| refractive index n20/D 1.49 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?