Przejdź do
411752
1,3-Butanediol diacrylate
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
412,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=CHCO2CH2CH2CH(CH3)O2CCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.22
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
243-105-9
MDL number:
412,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
contains
500 ppm hydroquinone as inhibitor
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(CCOC(=O)C=C)OC(=O)C=C
InChI
1S/C10H14O4/c1-4-9(11)13-7-6-8(3)14-10(12)5-2/h4-5,8H,1-2,6-7H2,3H3
InChI key
FQMIAEWUVYWVNB-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
408999123315719668
description
98%
description
contains 150-250 ppm MEHQ as inhibitor, 95%
description
98%
description
99 atom % 13C, 97% (CP)
assay
98%
assay
95%
assay
98%
assay
97% (CP)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C
contains
500 ppm hydroquinone as inhibitor
contains
150-250 ppm MEHQ as inhibitor
contains
-
contains
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
solid
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
refractive index
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
199.4 °F - closed cup
flash_point_c
93 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)