Kluczowe dokumenty
413372
[3-[Tri(ethoxy/methoxy)silyl]propyl]urea solution
50 wt. % in methanol
About This Item
Wzór liniowy:
(RO)3Si(CH2)3NHCONH2, R = -CH3 or -CH2CH3
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
stężenie
50 wt. % in methanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.39
gęstość
0.91 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCO[Si](CCCNC(N)=O)(OC)OCC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)