Przejdź do
P7754
5α-Pregnane-3,20-dione (allo)
progesterone metabolite
Synonim(y):
5α-Dihydroprogesterone, Allopregnane-3,20-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
847,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H32O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
209-297-3
MDL number:
847,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](C(C)=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CCC(=O)C2
InChI
1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14,16-19H,4-12H2,1-3H3/t14-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI key
XMRPGKVKISIQBV-BJMCWZGWSA-N
Biochem/physiol Actions
A high-level metabolite of progesterone in breast cancer tissue (but not normal breast tissue); promotes cell proliferation and detachment. Receptors appear only on the cell surface of MCF-7 breast cancer cells, not on nuclei where most other steroid receptors are located.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P2016PHR2905Y0001004
vibrant-m
Y0001004
Dydrogesterone
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)