Merck
413194
Sigma-Aldrich
N-(1-Acetyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-2-dodecylsuccinimide
Synonim(y):
1-(1-Acetyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-3-dodecyl-2,5-pyrrolidinedione, 1-Acetyl-4-(3-dodecyl-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H48N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
448.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
współczynnik refrakcji
n20/D 1.495 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
gęstość
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCC1CC(=O)N(C2CC(C)(C)N(C(C)=O)C(C)(C)C2)C1=O
InChI
1S/C27H48N2O3/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22-18-24(31)28(25(22)32)23-19-26(3,4)29(21(2)30)27(5,6)20-23/h22-23H,7-20H2,1-6H3
Klucz InChI
VXTRPEFUPWORNH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tarick J El-Baba et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 28(11), 1175-1184 (2014-04-25)
New inlet and vacuum ionization methods provide advantages of specificity, simplicity and speed for the analysis of synthetic polymers and polymer additives directly from surfaces such as fibers using mass spectrometry (MS) on different commercial mass spectrometers (Waters SYNAPT G2