Merck
412627
Sigma-Aldrich
5-tert-Butyl-o-anisidine
97%
Synonim(y):
5-tert-Butyl-2-methoxyaniline
Wybierz wielkość
10 G
116,50 zł
116,50 zł
Cena katalogowa233,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
116,50 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CC6H3(OCH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
116,50 zł
Cena katalogowa233,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
bp
204-208 °C (lit.)
mp
29-30 °C (lit.)
gęstość
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1N)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H17NO/c1-11(2,3)8-5-6-10(13-4)9(12)7-8/h5-7H,12H2,1-4H3
Klucz InChI
DLTLFDQLMFMTRQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-tert-butylo-o-anizydyna może być użyta do przygotowania anizolu zawierającego polipirydyloaminę, potencjalny ligand tetradencyjny.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Heather R Lucas et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(9), 3230-3245 (2009-02-17)
With an anisole-containing polypyridylamine potential tetradentate ligand (O)L, a mu-1,2-peroxo-dicopper(II) complex [{(O)LCu(II)}(2)(O(2)(2-))](2+) forms from the reaction of the mononuclear compound [Cu(I)((O)L)(MeCN)]B(C(6)F(5))(4) ((O)LCu(I)) with O(2) in noncoordinating solvents at -80 degrees C. Thermal decay of this peroxo complex in the presence