Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 346,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-866-2
Beilstein/REAXYS Number:
1911728
MDL number:
Assay:
96%
346,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
mp
228-231 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H10O2/c15-14(16)13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8,13H,(H,15,16)
InChI key
DNVJGJUGFFYUPT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Akr1b1(24192)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 96% | description 96% | description 96% |
| assay 96% | assay 96% | assay 96% | assay 96% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 228-231 °C (lit.) | mp 162-166 °C (lit.) | mp 203-205 °C (lit.) | mp 179-188 °C (lit.) |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid, hydroxyl | functional group bromo, ketone | functional group bromo, carboxylic acid |
| Gene Information rat ... Akr1b1(24192) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Fluorene-9-carboxylic acid 100g | - | - | - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?