Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 342,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CC6H4OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
226-412-2
MDL number:
Assay:
97%
342,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
refractive index
n
density
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-11(2,3)9-5-7-10(12-4)8-6-9/h5-8H,1-4H3
InChI key
MCUPBIBNSTXCPQ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 99% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n | refractive index n | refractive index - | refractive index n |
| density 0.938 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.964 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.88 g/mL at 25 °C (lit.) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?