Przejdź do
247103
2-Bromo-5-nitrotoluene
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NO2)Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.03
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
230-481-4
MDL number:
Assay:
98%
320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
mp
78-80 °C (lit.)
functional group
bromo, nitro
SMILES string
Cc1cc(ccc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-5-4-6(9(10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
InChI key
HIMGPQVBNICCGL-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Bromo-5-nitrotoluene has been used in the synthesis of :
  • 4′-amino-4-hydroxy-2′-methylbiphenyl
  • 3′:4-dinitro-2-methyldiphenyl ether via condensation with potassium m-nitrophenoxide
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
365009222704101702
description
98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
78-80 °C (lit.)
mp
-
mp
31-35 °C (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
functional group
nitro, bromo
functional group
fluoro, bromo
functional group
fluoro, nitro
functional group
nitro, chloro
laboratory-grade 2-Bromo-5-nitrotoluene
-
-
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)