Merck
412015
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
98%
Synonim(y):
3-Bromo-p-anisaldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(OCH3)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
51-54 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(C=O)cc1Br
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-5H,1H3
Klucz InChI
QMPNFQLVIGPNEI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Bromo-4-metoksybenzaldehyd powstaje w wyniku bezrozpuszczalnikowego bromowania 4-metoksybenzaldehydu przy użyciu tribromku 1,3-di-n-butyloimidazoliowego jako odczynnika bromującego.[1]
Zastosowanie
3-Bromo-4-metoksybenzaldehyd może być stosowany w następujących badaniach:
  • Asymetryczna synteza nowej pochodnej β-hydroksy-α-aminokwasu poprzez reakcję aldolową Mukaiyamy.[2]
  • Synteza 2-(3-bromo-4-metoksyfenylo)-5-fluorobenzotiazolu.[3]
  • Otrzymywanie 5-[(Z)-2-(3-bromo-4-metoksyfenylo)winylo]-1,2-3-trimetoksybenzenu.[4]
  • Całkowita synteza engelhardionu.[5]
  • Odczynnik wyjściowy do syntezy (2E)-3-(3-bromo-4-metoksyfenylo)-1-(4-metylofenylo)prop-2-en-1-onu.[6]
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
22287813
10th Internatl. Conf. on Organic Synthesis, Bangalore, India, December 1994 null
(2E)-3-(3-Bromo-4-methoxyphenyl)-1-(4-methylphenyl)prop-2-en-1-one.
Dutkiewicz g, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 67(4), 1024-1024 (2011)
Yali Kong et al.
Chemistry & biology, 12(9), 1007-1014 (2005-09-27)
Targeting the microtubule system represents an attractive strategy for the development of anticancer agents. In this study, we report a class of combretastatin A-4 (CA-4) analogs derivatized with a boronic acid moiety replacing the hydroxyl group on the C-ring of
Li Shen et al.
Tetrahedron letters, 52(35), 4570-4574 (2011-09-20)
The total synthesis of the macrocyclic natural product engelhardione is reported. This effort led to the structural revision of the published structure of engelhardione to that of pterocarine. The revision reflects the change of the substitution pattern of one phenyl
Aromatic bromination of aldehydes and ketones using 1, 3-di-n-butylimidazolium tribromide [BBIm] Br3 ionic liquids under solvent-free conditions.
Borikar SP and Daniel T.
Journal of the Iranian Chemical Society, 8(2), 531-536 (2011)