Merck
410616
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-2(1H)-pyridone
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
mp
201-203 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1NC=CC(OCc2ccccc2)=C1
InChI
1S/C12H11NO2/c14-12-8-11(6-7-13-12)15-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,13,14)
Klucz InChI
DOVNUEPFPBWTSV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opisano N-alkilowanie 4-benzyloksy-2(1H)-pirydonu za pomocą odpowiednich halogenków benzylu.[1]
Zastosowanie
4-Benzyloxy-2(1H)-pyridone may be used for the synthesis of novel 2-pyridone derivatives.[1] It may be used for the alkylation of the pyridine nitrogen under mild and anhydrous conditions, via reaction with n-Bu4I and KOBu-t.†
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Letters, 46, 7917-7917 (2005)
Suresh K Tipparaju et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(12), 3565-3569 (2008-05-24)
Enoyl-ACP reductase (ENR), the product of the FabI gene, from Bacillus anthracis (BaENR) is responsible for catalyzing the final step of bacterial fatty acid biosynthesis. A number of novel 2-pyridone derivatives were synthesized and shown to be potent inhibitors of