409553
Calcium sulfide
−325 mesh, ≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Calcium monosulfide
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.9% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: calcium
wielkość cząstki
−325 mesh
ciąg SMILES
S=[Ca]
InChI
1S/Ca.S
Klucz InChI
JGIATAMCQXIDNZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.